Merck
AMBH990F6A0F
Ambeed, Inc.
3,5-Diethynylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,5-diethynylpyridine
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-3-8-5-9(4-2)7-10-6-8/h1-2,5-7H
Clave InChI
VERYSOHHELIELQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67227-90-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)