Merck
AMBH990F6A04
Ambeed, Inc.
(2-Methyl-5-(pyridin-3-ylmethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-5-(3-pyridinylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H14BNO3/c1-10-4-5-12(7-13(10)14(16)17)18-9-11-3-2-6-15-8-11/h2-8,16-17H,9H2,1H3
Clave InChI
JKXCWLURXQKYOK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096333-07-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)