AMBH990F65BC
Ambeed, Inc.
1,3-Dimethylpyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1,3-dimethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(6(9)10)3-4-8(2)5-7/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
NQIXAABODWHHFU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)