Merck
AMBH990F6236
Ambeed, Inc.
1-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Iupac Name
1-phenyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-6-7-12(8-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,9H,6-8H2,(H,13,14)
Clave InChI
IOFLKIRLUFZCHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933709-26-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/933709-26-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)