Merck
AMBH990F60B2
Ambeed, Inc.
(4-(Ethoxymethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.01
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(ethoxymethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO4/c1-2-13-7-14-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI key
JKJOKHKGCAHUJY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957062-54-3.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957062-54-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)