Merck
AMBH990F607D
Ambeed, Inc.
(2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.06
Número MDL:
Iupac Name
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
RMEIKYSECODAHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115377-94-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)