AMBH990F6019
Ambeed, Inc.
(4-(N-(3-Chloro-2-methylphenyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
4-[(3-chloro-2-methylanilino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BClNO4S/c1-9-12(15)3-2-4-13(9)16-21(19,20)11-7-5-10(6-8-11)14(17)18/h2-8,16-18H,1H3
Clave InChI
SMPORGPEQYCOAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)