AMBH98C8E5F0
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4,8-dichloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO2/c1-2-17-12(16)8-6-15-11-7(10(8)14)4-3-5-9(11)13/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
HINLPSGAVZPTIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)