Merck
AMBH98C8E519
Ambeed, Inc.
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12/h1-8H,11H2
Clave InChI
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89353-42-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)