AMBH98C8E3C0
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
About This Item
Iupac Name
3-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15,17H
Clave InChI
YEDFEBOUHSBQBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1621-55-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)