Merck
AMBH98C8E365
Ambeed, Inc.
Methyl 3-ethynyl-4-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-ethynyl-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-4-9-7-10(11(12)13-3)6-5-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
Clave InChI
IJWDCLWLOGCXOQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1255099-13-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)