Merck
AMBH98C8E181
Ambeed, Inc.
(2,3-Dichloro-4-isobutoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.93
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-4-isobutoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BCl2O3/c1-6(2)5-16-8-4-3-7(11(14)15)9(12)10(8)13/h3-4,6,14-15H,5H2,1-2H3
Clave InChI
DPYMREBBALMFOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096329-79-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)