Merck
AMBH98C8E142
Ambeed, Inc.
Diethyl 1,4-dihydroxynaphthalene-2,3-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diethyl 1,4-dihydroxy-2,3-naphthalenedicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H16O6/c1-3-21-15(19)11-12(16(20)22-4-2)14(18)10-8-6-5-7-9(10)13(11)17/h5-8,17-18H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GTBYFJITPRWOBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59883-07-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)