AMBH98C8E0EE
Ambeed, Inc.
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine
About This Item
Iupac Name
1-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO3S/c1-17-11-6-5-10(13)9-12(11)18(15,16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
Clave InChI
JEBKVIMEQBQNPT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)