Merck
AMBH98C8DF08
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.13
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H6F4O/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(10,11)12/h1-4,7,13H
InChI key
PTVUXYXOBKWMNP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124004-74-6.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/124004-74-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)