AMBH98C8DEC6
Ambeed, Inc.
Quinoline-2-carbohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-13-10(14)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H,11H2,(H,13,14)
Clave InChI
JTDPJYXDDYUJBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5382-44-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)