Merck
AMBH98C8DE0E
Ambeed, Inc.
(4-((2-Chloro-4-methylphenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.53
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2-chloro-4-methylanilino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H13BClNO3/c1-9-2-7-13(12(16)8-9)17-14(18)10-3-5-11(6-4-10)15(19)20/h2-8,19-20H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
OLWULFVOADOJBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-39-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)