Merck
AMBH98C8DDFB
Ambeed, Inc.
1-(4-Boronobenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[4-(dihydroxyboryl)benzoyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16BNO5/c16-12(9-1-3-11(4-2-9)14(19)20)15-7-5-10(6-8-15)13(17)18/h1-4,10,19-20H,5-8H2,(H,17,18)
Clave InChI
URCVWENBDSHRDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850593-02-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)