AMBH98C8DDCB
Ambeed, Inc.
Methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-(hydroxymethyl)-2-furoate
Inchi Code
1S/C7H8O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3,8H,4H2,1H3
Clave InChI
GCVVHNKBMLQFCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)