AMBH98C8DDB0
Ambeed, Inc.
4,4'-(Pyrazine-2,6-diyl)dibenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4,4'-(pyrazine-2,6-diyl)dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C18H12N2O4/c21-17(22)13-5-1-11(2-6-13)15-9-19-10-16(20-15)12-3-7-14(8-4-12)18(23)24/h1-10H,(H,21,22)(H,23,24)
Clave InChI
NXUMLHLRQLEKIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)