Merck
AMBH98C8DD58
Ambeed, Inc.
4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Iupac Name
4-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-7-1-3-8(4-2-7)12-5-10-11-6-12/h1-6H,9H2
Clave InChI
IIPIRJPTGGFWIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52761-74-7.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)