Merck
AMBH98C8DC53
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxy-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-ethoxy-4-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-3-13-8-4-6(2)7(5-10-8)9(11)12/h4-5,11-12H,3H2,1-2H3
Clave InChI
KAACOMLXVNTIQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-37-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)