AMBH98C8DB5D
Ambeed, Inc.
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(2-nitrophenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c10-7(5-9(12)13)6-3-1-2-4-8(6)11(14)15/h1-4,7H,5,10H2,(H,12,13)
Clave InChI
XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5678-48-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)