AMBH98C8D885
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-5-methoxypyridin-4-amine
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
JDLXJIQPGSFNJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)