Merck
AMBH98C8D6DD
Ambeed, Inc.
1,4-Diethynyl-2,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
382.59
MDL number:
Iupac Name
1,4-diethynyl-2,5-bis(octyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C26H38O2/c1-5-9-11-13-15-17-19-27-25-21-24(8-4)26(22-23(25)7-3)28-20-18-16-14-12-10-6-2/h3-4,21-22H,5-6,9-20H2,1-2H3
InChI key
DTQSWUKTVHNQNX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153033-27-3.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/153033-27-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)