Merck
AMBH9884E738
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinoline-8-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromoquinoline-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-4-7-2-1-3-8(5-12)10(7)13-6-9/h1-4,6H
Clave InChI
DJRGZESCZUUQOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1699370-11-0.html
Synonym
3-Bromoquinoline-8-carbonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1699370-11-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)