Merck
AMBH9884D793
Ambeed, Inc.
2-(6-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.33
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-[(6-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H14O4/c21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1-12,21H,(H,23,24)
InChI key
PKHPZNKXOBWFCX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84627-04-3.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/84627-04-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)