Merck
AMBH9884D6A1
Ambeed, Inc.
Sodium 3,4-difluorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.09
Número MDL:
Iupac Name
sodium 3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4F2O2.Na/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
ABEWMCSPOKFJCI-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/522651-44-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)