Merck
AMBH9884D65D
Ambeed, Inc.
7-Iodopyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-iodopyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4IN3/c8-5-3-6-7(11-4-5)10-2-1-9-6/h1-4H
Clave InChI
FYCNIEVXOCZGKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1120214-98-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)