AMBH9884D65C
Ambeed, Inc.
3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
3-[(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2Si/c1-13(2,3)8-6-9-5-4-7-12-10(9)11/h4-5,7H,1-3H3,(H2,11,12)
Clave InChI
NQFUWBHNWQMINC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)