Merck
AMBH9884D610
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-ethynyl-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6O2/c1-2-7-3-4-9(11)8(5-7)6-10/h1,3-6,11H
Clave InChI
PQXSLYBFDHBCSW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/252771-08-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)