AMBH9884CF7F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitropyridine
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
Clave InChI
BOGKTBKWDIUAGK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)