Merck
AMBH9884CD22
Ambeed, Inc.
2,3,4-Trifluorobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.11
Número MDL:
Iupac Name
2,3,4-trifluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2H,(H2,11,12)
Clave InChI
XGOGYOBKQVLGAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207919-09-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)