Merck
AMBH9884CD1C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-nitroisoquinolin-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-6-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O3/c10-8-4-5-3-6(12(14)15)1-2-7(5)9(13)11-8/h1-4H,(H,11,13)
Clave InChI
NBYKZZQGZDHPCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416714-03-8.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)