Merck
AMBH9884CCBE
Ambeed, Inc.
2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4F2N2O/c8-7(9)12-6-5(4-10)2-1-3-11-6/h1-3,7H
Clave InChI
CLXJWFNKTDWPKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214388-53-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)