AMBH9884CC3E
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrClN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
QPUYVYUBRXYIII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1259023-29-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)