Merck
AMBH9884CBCC
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-iodo-4-methylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.5
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chloro-2-iodo-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClIN/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
WTQMSECCZZCDHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/755031-80-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)