Merck
AMBH9884CB92
Ambeed, Inc.
tert-butyl N-methyl-N-[2-(piperidin-4-yl)ethyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.36
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl methyl[2-(4-piperidinyl)ethyl]carbamate
Inchi Code
1S/C13H26N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15(4)10-7-11-5-8-14-9-6-11/h11,14H,5-10H2,1-4H3
Clave InChI
MZFOSWHOVPVFSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Viscous liquid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171049-32-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)