AMBH9884C9E2
Ambeed, Inc.
(2-Butoxy-5-chlorophenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-butoxy-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Clave InChI
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)