Merck
AMBH9884C9A6
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H17BN2O2/c1-8-6-9(7-13-14-8)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
MQWXDVWVTXQWQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1350543-95-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)