AMBH9884C96E
Ambeed, Inc.
5-Hydroxy-1-naphthoic acid
About This Item
Iupac Name
5-hydroxy-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
Clave InChI
NYYMNZLORMNCKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)