Merck
AMBH9884C949
Ambeed, Inc.
(4-(1-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.09
Número MDL:
Iupac Name
4-[1-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H18BNO2/c1-10(14-8-2-3-9-14)11-4-6-12(7-5-11)13(15)16/h4-7,10,15-16H,2-3,8-9H2,1H3
Clave InChI
NQLHGKJEUGXKQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868395-81-7.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)