Merck
AMBH9884C93F
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-butyl-6-methylpyrimidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.24
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-5-butyl-6-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-3-4-5-7-6(2)11-9(10)12-8(7)13/h3-5H2,1-2H3,(H3,10,11,12,13)
InChI key
VYCNDBQWMCGZAA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4038-64-6.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4038-64-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)