AMBH9884C927
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chlorophenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
Clave InChI
ZWWJWGKFUCVGFU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-18-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)