Merck
AMBH9884C716
Ambeed, Inc.
N-�Ala(CycloPropyl)-OH
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c8-6(9)3-4-7-5-1-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Clave InChI
KAGNQZHEDUAMKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202059-87-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/202059-87-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)