Merck
AMBH9884C516
Ambeed, Inc.
3-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.62
Número MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)5-2-1-3-9-4-5;/h5-6,9H,1-4H2;1H
Clave InChI
DCSDOLONHQYNBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427455-16-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)