AMBH9884C4EA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-bromo-1-oxoisoindoline-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H14BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-8-6-9(14)4-5-10(8)11(15)16/h4-6H,7H2,1-3H3
Clave InChI
AYNRRKAUKGRPMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/864866-80-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)