AMBH9884C3DC
Ambeed, Inc.
5,5-Dimethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Iupac Name
5,5-dimethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborinane
Inchi Code
1S/C13H17BO2/c1-11(12-7-5-4-6-8-12)14-15-9-13(2,3)10-16-14/h4-8H,1,9-10H2,2-3H3
Clave InChI
HNJLVOQORSGCLB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/938080-25-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)