Merck
AMBH9884C3CC
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
ONXZKWFZKQVMIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261827-82-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)