Merck
AMBH9884C2E5
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-formylnicotinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.57
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-formylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-4(3-10)5(2-9-6)7(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
WFHBMNIKNOOHOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1031433-06-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)